Documenti fondamentali
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-diiodobenzene
Sinonimo/i:
2,5-Didodecyl-1,4-diiodobenzene, 2,5-Dilauryl-1,4-diiodobenzene
Scegli un formato
1 G
171,00 €
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
171,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H52I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
~70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)