Documenti fondamentali
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
Sinonimo/i:
2-Amino-4-bromoanisole
Scegli un formato
5 G
76,80 €
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
76,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
94-98 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)