Documenti fondamentali
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
Scegli un formato
100 MG
190,00 €
500 MG
707,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
190,00 €
500 MG
707,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)