Documenti fondamentali
574589
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3,5-Di-tert-butyl-benzaldehyde
Scegli un formato
1 G
65,80 €
5 G
194,00 €
65,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,80 €
5 G
194,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3C]2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(C=O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
BRUITYMDHWNCIG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • 5-p-pyridyl-15-(3,5-di-tert-butylphenyl)porphyrin via condensation reaction with 4-pyridinecarboxaldehyde and 2,2′-dipyrrylmethane[1]
  • 3,5-di-tert-butylphenyl-dipyrromethane via reaction with pyrrole in the presence of trifluoroacetic acid[2]
  • 3,5-di-tert-butyl-2-nitrobenzaldehyde via nitration reaction[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
"Synthesis, conformational interconversion, and photophysics of tethered porphyrin?fullerene dyads with parachute topology"
Fazio.AM, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(31), 7698-7705 (2009)
"New ruthenium catalysts containing chiral Schiff bases for the asymmetric hydrogenation of acetophenone"
Karame I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(10), 1569-1581 (2004)
"A Self-Assembled Porphyrin Box from meso?meso-Linked Bis {5-p-pyridyl-15-(3, 5-di-octyloxyphenyl) porphyrinato zinc (II)}"
Tsuda A, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(15), 2941-2945 (2002)
Ying Jia et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(36), 12709-12714 (2015-08-01)
Yolk-shell nanoreactors with metal nanoparticle core and ultrathin porous polymer shells are effective catalysts for heterogeneous reactions. Polymer shells provide size-selectivity and improved reusability of catalyst. Nanocapsules with single-nanometer porous shells are prepared by vesicle-templated directed assembly. Metal nanoparticles are