Documenti fondamentali
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
210-225 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)