Documenti fondamentali
791830
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyrazine
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Pyrazine-2-thiol
Scegli un formato
1 G
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
199,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
207-213 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SC1=NC=CN=C1
InChI
1S/C4H4N2S/c7-4-3-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,6,7)
HKAVADYDPYUPRD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)