Documenti fondamentali
749311
Sigma-Aldrich
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
97%
Scegli un formato
500 MG
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
176,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
50-55 °C
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(9,10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)