748838
N-Methoxy-N-methyl-1H-imidazole-1-carboxamide
≥95%
Sinonimo/i:
Heller-Sarpong reagent, WImC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508
Densità
1.204 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CON(C)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-8(11-2)6(10)9-4-3-7-5-9/h3-5H,1-2H3
DOQREVDTYAHWSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- N-methoxy-N-methylcyanoformamide by reacting with trimethylsilyl cyanide.[1]
- Esters and amides via chemoselective esterification and amidation of carboxylic acids.[2]
- Carbamoylimidazolium iodides and their derivatives such as ureas, thioureas, carbamates, and amides upon reacting with amines, alcohols, thiols, and carboxylic acids.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.