748374
Tetraphenylgermane
96%
Sinonimo/i:
Tetraphenyl germanium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
230-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2