Documenti fondamentali
748188
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution
in THF/toluene
About This Item
Formula condensata:
C18H36N2Zn · xMgCl2 · xLiCl
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Composizione
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, ~12 wt. %
LiCl, 2-4%
MgCl2, 6-9%
THF/toluene, ca. 90:10 (solvent)
Concentrazione
in THF/toluene
Densità
0.991 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc,lithium chloride, magnesium chloride complex solution is an organozinc reagentextensively used in C-C bond forming,Negishi coupling, Michael additions, Cu(I)-promoted reactions, and electrophilic amination reactions.
Applicazioni
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution can be used as a base for the:
  • Regioselective zincation of pyridines and related azines to synthesize zincated pyridines and azines.(1)
  • Chemoselective direct zincation of arenes and heteroarenes to synthesize polyfunctional aryl and heteroaryl zinc reagents.
  • Regioselective zincation of thiazoles to synthesize zincated thiazoles, which readily reacts with various electrophiles to form highly functionalized thiazoles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)