Documenti fondamentali
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H26O3Si4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.63
Beilstein:
1770063
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.388 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)