Documenti fondamentali
747505
Sigma-Aldrich
5α-Cholestane-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27D4H44
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])C([2H])([2H])CC([2H])([2H])C1
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i7D2,11D2
XIIAYQZJNBULGD-ZMFVDLGJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)