Documenti fondamentali
799211
Sigma-Aldrich
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene-2,2′-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
BEDT-TT-13C2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C8H8S8
Peso molecolare:
386.68
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
crystals
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C1(S[13C](S2)=[13C](S3)SC4=C3SCCS4)=C2SCCS1
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2/i9+1,10+1
LZJCVNLYDXCIBG-OJJJIBSVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)