Documenti fondamentali
744344
Sigma-Aldrich
(S,S)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -4.3±0.2°, c = 2 in chloroform
Stringa SMILE
O=C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m0/s1
RVFBNLMXCXFOET-WHFBIAKZSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)