Documenti fondamentali
744212
Sigma-Aldrich
Diethyl carbamoylmethylphosphonate
95%
Sinonimo/i:
Diethyl 2-amino-2-oxoethylphosphonate, Diethyl aminocarbonylmethylphosphonate
Scegli un formato
1 G
22,10 €
22,10 €
Prezzo di listino44,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
22,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.15
Beilstein:
1777584
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
22,10 €
Prezzo di listino44,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (CHN)
95%
Stato
powder
Composizione
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Gruppo funzionale
amide
phosphonate
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)