Documenti fondamentali
74391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Fmoc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα,Nβ-di-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H28N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C33H28N2O6/c36-31(37)30(35-33(39)41-19-29-26-15-7-3-11-22(26)23-12-4-8-16-27(23)29)17-34-32(38)40-18-28-24-13-5-1-9-20(24)21-10-2-6-14-25(21)28/h1-16,28-30H,17-19H2,(H,34,38)(H,35,39)(H,36,37)/t30-/m0/s1
CEEGOSWFFHSPHM-PMERELPUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)