743585
(S)-(−)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
≥95.0% (qNMR)
Sinonimo/i:
(S)-QUINAP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (qNMR)
Stato
crystals
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the asymmetric hydrosilylation of alkyl and α, β-unsaturated ketones in the presence of Fe(OAc)2.[2]
- For the synthesis of chiral organoboron compounds by copper-catalyzed β-borylation of α,β-unsaturated esters.[3]
[Ir(cod)Cl]2 treated with ligand (S)-QUINAP forms an iridium complex. This complex is used as a catalyst for the enantioselective hydrogenation of olefins.[4] (S)-QUINAP–Rh complex can be employed as a catalyst in enantioselective hydroboration/oxidation of perfluoroalkenes.[5]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)