Documenti fondamentali
74200
Sigma-Aldrich
Nonadecanoyl chloride
≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.95
Beilstein:
1786242
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
melts at room temperature
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2