Documenti fondamentali
74115
Sigma-Aldrich
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
technical, ≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Beilstein:
1565424
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
crystals
Punto di fusione
139-142 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-7H/b2-1+
ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
E Eder et al.
Mutagenesis, 6(4), 261-269 (1991-07-01)
Seventeen cinnamaldehydes, cinnamic acids, 2-furylacroleins and related compounds were tested in the Salmonella preincubation reversion assay and in the SOS chromotest. Of eight compounds containing nitrogroups, seven were clearly mutagenic in the presence of S9 mix and six in its
I Baburina et al.
Biochemistry, 37(5), 1245-1255 (1998-03-07)
The residue C221 on pyruvate decarboxylase (EC. 4.1.1.1) from Saccharomyces cerevisiae has been shown to be the site where the substrate activation cascade is triggered [Baburina et al. (1994) Biochemistry 33, 5630-5635] and is located on the beta domain [Arjunan