Documenti
738816
Sigma-Aldrich
3-Methylglutaryl-L-carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC12H21D3NO6Cl
Peso molecolare:
329.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
gas
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18);1H/t9?,10-;/m1./s1/i2+1D3;
AUYDMXVJGDGHRP-NUGLJLLJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
2A - Compressed liquefied or pressurized gas
WGK 3