Documenti
738344
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-thiocarboxamide
97%
Sinonimo/i:
Naphthalene-1-carbothioamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
126-130 °C
Stringa SMILE
NC(=S)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9NS/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13)
DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Naphthalene-1-thiocarboxamide is an organosulphur compound, which may be used in dehydrosulfurization of aromatic thioamides to nitriles.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Dehydrosulfurization of Aromatic Thioamides to Nitriles Using Indium (III) Triflate.
Mineno T, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 4(03), 169-169 (2014)