Documenti fondamentali
55262
Sigma-Aldrich
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butyric acid
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Hydroxyethyl photolinker
Scegli un formato
1 G
823,00 €
823,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
823,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.28
Beilstein:
7717635
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
823,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butyric acid, ≥98.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
163-166 °C
Stringa SMILE
COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
DUIJUTBRRZCWRD-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Photolabile linker which can be bound to amino- and hydroxymethyl resins. Synthesis of sensitive acids[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D.L. Whitehouse et a
Tetrahedron Letters, 38, 7851-7851 (1997)
Christopher P. Holmes
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2370-2380 (1997-04-18)
Both a model phenacyl and o-nitrobenzyl photolabile linker from the literature along with four new o-nitrobenzyl linkers were prepared and the kinetics of their photolytic cleavage examined in solution. The linkers were prepared by amidation of the carboxylic acid anchoring
Mime Kobayashi et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 30(13), 1161-1171 (2019-06-16)
We have developed biocompatible scaffolds that enable cell fate control with visible light. The scaffolds are based on synthetic collagen-like polypeptide, poly(prolyl-hydroxyprolyl-glycyl) {poly(Pro-Hyp-Gly)} which has been used for cosmetics and other healthcare applications. Bioactive peptides were conjugated to the scaffolds