Documenti fondamentali
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
83-87 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)