483729
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl maleate
Sinonimo/i:
(Z)-4-(2-(Methacryloyloxy)ethoxy)-4-oxobut-2-enoic acid, 2-Butenedioic Acid (Z)-Monophenyl Ester, Ethylene glycol methacrylate maleate, Mono-2-(methacryloyloxy)ethyl maleate
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
180-480 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
Densità
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H12O6/c1-7(2)10(14)16-6-5-15-9(13)4-3-8(11)12/h3-4H,1,5-6H2,2H3,(H,11,12)/b4-3-
HSFXEOPJXMFQHG-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter