701920
2-((Di-tert-butylphosphinomethyl)-6-diethylaminomethyl)pyridine
Sinonimo/i:
PNN
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.519
Densità
0.936 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3
MTBWGMDPQBSPGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)