Documenti fondamentali
736449
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,1′,1′-d4,-1,3-propanediamine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Bis(ethyl-d2-amino)propane
About This Item
Formula condensata:
CH3CD2NH(CH2)3NHCD2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Densità
0.844 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C)NCCCNC([2H])([2H])C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2
BEPGHZIEOVULBU-KHORGVISSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)