Documenti fondamentali
736163
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
F13C6H4OH
Peso molecolare:
118.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16.1 °C (lit.)
Densità
1.322 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)