Documenti fondamentali
736074
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
95%
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
98-103 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1cnc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)