Documenti fondamentali
734756
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2BrClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
65-70 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1Cl
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)