734047
(S)-3-Aminotetrahydrofuran tosylate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −4.5°, c = 0.5 in methanol
Punto di fusione
133-138 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H]1CCOC1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;5-4-1-2-6-3-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);4H,1-3,5H2/t;4-/m.0/s1
BZXPLADBSZWDIH-VWMHFEHESA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3