733385
(11-Mercaptoundecyl)-N,N,N-trimethylammonium bromide
Sinonimo/i:
(11-Mercaptoundecyl)trimethylammonium bromide
Stato
solid
Punto di fusione
113-118 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H31NS.BrH/c1-15(2,3)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16;/h4-14H2,1-3H3;1H
SCOCXONJTURWMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?