Documenti
733148
Sigma-Aldrich
Methyl heptadecanoate-d33
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester, Methyl margarate-d33
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)15COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
P. eboll.
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29.8-30.3 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+33
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6