Documenti fondamentali
732737
Sigma-Aldrich
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15BrMgO2
Peso molecolare:
283.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1 M in THF
Densità
1.013 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)