Documenti fondamentali
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Sinonimo/i:
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
42-46 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)