Documenti fondamentali
132489
Sigma-Aldrich
2-Chloropyrazine
97%
Scegli un formato
5 G
17,78 €
25 G
39,70 €
17,78 €
Prezzo di listino25,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,78 €
25 G
39,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.53
Beilstein:
107019
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39162102
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,78 €
Prezzo di listino25,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
153-154 °C (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1cnccn1
InChI
1S/C4H3ClN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder water
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
T J Wilke et al.
Journal of chromatography, 383(1), 77-83 (1986-11-28)
Diazohydroxide is a new antitumor agent being considered for clinical trial. A sensitive and specific assay for diazohydroxide in physiological media, plasma and blood has been developed based on conversion of diazohydroxide to 2-chloropyrazine in the presence of strong hydrochloric
Jeanne-Marie Bégouin et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3221-3224 (2009-03-25)
A cobalt-catalyzed cross-coupling of aryl halides with 2-chloropyrimidines or 2-chloropyrazines is reported in satisfactory to high yields. The key step of this procedure is the formation of aromatic organozinc reagents and their coupling with 2-chlorodiazines using the same cobalt halide