Documenti fondamentali
731978
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-D-glucose-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Labeled Glucose, 2-Deoxy-D-arabinohexose-1-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
146-147 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6+/m1/s1/i5+1
PMMURAAUARKVCB-UPKQYVFDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)