Documenti fondamentali
731927
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-acetic acid
97%
Scegli un formato
1 G
40,25 €
40,25 €
Prezzo di listino80,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
40,25 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
40,25 €
Prezzo di listino80,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
73-78 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)
BVRNERFWPQRVJB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)