Documenti
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6BF3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
132-137 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3