731706
3,3′,5,5′-Tetracarboxydiphenylmethane
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Linker for PCN-12 MOF
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
324-331 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C17H12O8/c18-14(19)10-2-8(3-11(6-10)15(20)21)1-9-4-12(16(22)23)7-13(5-9)17(24)25/h2-7H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)
RAESDWWKTFZWJA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)