Documenti
731447
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole
95%
Sinonimo/i:
4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4IN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
143-149 °C
Stringa SMILE
Nc1n[nH]cc1I
InChI
1S/C3H4IN3/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H3,5,6,7)
CPVCVVMJPIOKMN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3