Documenti
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
Sinonimo/i:
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
38-42 °C
Stringa SMILE
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3