Documenti fondamentali
753262
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
Scegli un formato
500 MG
83,50 €
83,50 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
83,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
83,50 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
1.468 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(nc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)5-2-1-4(3-12-5)7(9,10)11/h1-3H
XGGHEBGOZWCTKF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)