730882
Disodium bis(4-chloro-3-sulfophenyl)sulfone
97%
Sinonimo/i:
Disodium 4,4′-dichloro-3,3′-sulfodiphenyl sulfone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
crystals
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H8Cl2O8S3.2Na/c13-9-3-1-7(5-11(9)24(17,18)19)23(15,16)8-2-4-10(14)12(6-8)25(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
KKEBUZUONXHUNE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.