Documenti fondamentali
73060
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzonitrile
≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Beilstein:
638987
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
108-110 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H
SWBDKCMOLSUXRH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)