Documenti
730408
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-bromobenzene
95%
Sinonimo/i:
2-Allylbromobenzene, 2-Allylphenyl bromide, 2-Bromo-1-allylbenzene, o-Allylbromobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559
Densità
1.311 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C