Documenti fondamentali
730203
Sigma-Aldrich
Methyl pyridazine-4-carboxylate
97%
Scegli un formato
1 G
109,50 €
109,50 €
Prezzo di listino219,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
109,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
109,50 €
Prezzo di listino219,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-69 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-3-7-8-4-5/h2-4H,1H3
IJFLWNYKGMQQOW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yutao Jiang et al.
Journal of chromatography. A, 1411, 63-68 (2015-08-11)
In this paper, we introduce a high throughput LCMS/UV/CAD/CLND system that improves upon previously reported systems by increasing both the quantitation accuracy and the range of compounds amenable to testing, in particular, low molecular weight "fragment" compounds. This system consists