372641
Nickel phosphide
−100 mesh, 98%
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Dimensione particelle
−100 mesh
Stringa SMILE
[Ni]P=[Ni]
InChI
1S/2Ni.P
FBMUYWXYWIZLNE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges