Documenti fondamentali
730157
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2BrClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
66-70 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-8-5(4)7/h1-2H
PTTQIUHVDDBART-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)