Documenti fondamentali
660043
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodopyridine
97%
Scegli un formato
10 G
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
116,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
33-37 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
GYZNHUNWABYAPO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)