Documenti fondamentali
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
Scegli un formato
1 G
91,50 €
91,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
91,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
Densità
1.344 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
91.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
33.3 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)